Få mere at vide
Labconco™ Rustfrit stål stativer til RapidVap™ Vakuum- og N2-fordampningssystemer
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
Rustfrit stål stativer holder RapidVap rør opretstående.
Rustfrit stålstativer har otte pladser at holde RapidVap rør opretstående. Til brug med 170 ml rør.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | RapidVap vakuum- og N2-fordampningssystem |
| Holder | 170 ml glasrør |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal steder | 8 |
| Type | Rørstativ |
| Volumen (metrisk) | 170 ml |
| Vægt (engelsk) | 2 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.9 kg |