Få mere at vide
Labconco™ Rustfrit stål stativer til RapidVap™ Vakuum- og N2-fordampningssystemer
Artikelnummer. 11741559 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
170 ml
600 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11741559 600 ml Hver
11731559 170 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11741559 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7487600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00 DKK
    1881.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 238.85 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Rustfrit stål stativer holder RapidVap rør opretstående.
Rustfrit stålstativer har otte pladser at holde RapidVap rør opretstående. Til brug med 600 ml rør.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) RapidVap vakuum- og N2-fordampningssystem
Holder 600 ml glasrør
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 8
Type Rørstativ
Volumen (metrisk) 600 ml
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg