Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(-)-prolin, 99+% Artikelnummer.: 10460374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4947.84 DKK
    4848.98 DKK / 500g
    Spare 98.86 DKK
    1% Off
Thermo Scientific Chemicals L(-)-prolin, 99+%
Artikelnummer. 10460374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, Glasflaske, 500g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10460374
Brand: Thermo Scientific Chemicals 157625000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4947.84 DKK
    4848.98 DKK / 500g
    Spare 98.86 DKK
    1% Off
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
L-Proline CAS 147-85-3, (synonym: (S)-Pyrrolidin-2-carboxylsyre) er en ikke-essentiel aminosyre og byggesten af proteiner, der har applikationer såsom at fungere som katalysator i kemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• L-prolin er en aminosyre, der findes som en komponent i forskellige proteiner.
Anvendelse
• L-prolin bruges som asymmetrisk katalysator i organisk syntese og asymmetrisk aldol-cyklisering
• Det bruges også sammen med ninhydrin i kromatografi
• Det er involveret i Michael-tilsætningen af dimethylmalonat til alfa-beta-umættede aldehyder
• Det bruges i farmaceutiske og bioteknologiske applikationer på grund af dets osmoprotaktant egenskab
• Det er forløber for hydroxyprolin i collage og involveret i korrekt funktion af led og sener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-85-3
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00064318
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-ohVis mereVis mindre
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
SMIL OC(=O)C1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Proline
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Andre aminosyrer 0.5% max. (TLC)
Emballage Glasflaske
Beilstein 22, 2
Specifik rotation -84.5° to -86.8° (20°C, 589nm) (c=4, H2O)
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 7895
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.1% max.
Tæthed 1.3500g/mL
IUPAC navn pyrrolidin-2-carboxylsyre
Specifik rotationstilstand − 85.50 (20.00°C c=4,H2O)
Mængde 500 g
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0449171 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer157620050, 157621000, 157620250, 157625000
PartinummerA0466037 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/09/2024 Artikelnummer157620050, 157621000, 157620250, 157625000
PartinummerA0460416 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer157620050, 157621000, 157620250, 157625000
PartinummerA0449171 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/01/2024 Artikelnummer157620050, 157621000, 157620250, 157625000
PartinummerA0448151 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/10/2023 Artikelnummer157620050, 157621000, 157620250, 157625000
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals L(-)-prolin, 99+% >