Få mere at vide
L-Proline, 99%
Artikelnummer. 11459512
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459512 500 g 500g
11439512 25 g 25g
11449512 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459512 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10199.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4049.40 DKK
    3323.65 DKK / 500g
    Spare 725.75 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 147-85-3 | C5H9NO2 | 115,13 g/mol
L-Prolin bruges som asymmetriske katalysatorer i organisk syntese og asymmetrisk aldol-cyklisering. Det er involveret i Michael-tilsætningen af dimethylmalonat til alfa-beta-umættede aldehyder. Det er en forløber for hydroxyprolin i kollagen. Det er en aktiv komponent i kollagen og involveret i den korrekte funktion af led og sener. Det finder anvendelse i farmaceutiske, bioteknologiske applikationer på grund af dets osmobeskyttende egenskab. Yderligere bruges det sammen med ninhydrin i kromatografien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Proline bruges som asymmetriske katalysatorer i organisk syntese og asymmetrisk aldol ringslutning. Det er involveret i Michael-tilsætningen af dimethylmalonat til alfa-beta-umættede aldehyder. Det er en forløber for hydroxyprolin i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 147-85-3
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00064318
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC navn (2S)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCN1
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Proline
Smeltepunkt ∼225 °C (dekomponering)
Beilstein 80810
Merck Index 14,7780
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol. Uopløseligt i ether, butanol og isopropanol.
Tæthed 1.36
Mængde 500 g
Formel vægt 115.13
Optisk rotation −84° (c=1 i vand)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 99%