Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Proline |
| Navn note | Cellebiologi og analyse |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 115.13 |
| Procent renhed | >99% |
| Grad | Cell Culture |
| Fysisk form | Pulver |