Få mere at vide
                                Kimtech™ Kimtech™ G3 steril Sterling™ Nitril handsker
PPE Kategori III certificerede renrumshandsker velegnet til en række udfordrende anvendelser.
2381.09 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret | 
|---|---|
| Kloreret | Ja | 
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) | 
| Accelerator gratis | Nej | 
| AQL | 1.5 | 
| Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
| 17817045  | Kimtech™ 11821-40 | 6 | 3534.30 DKK 2381.09 DKK / 300 par Spare 1153.21 DKK 32% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 20-11-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17827045  | Kimtech™ 11822-40 | 6.5 | 3534.30 DKK 2381.09 DKK / 300 par Spare 1153.21 DKK 32% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 20-11-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17847045  | Kimtech™ 11823-40 | 7 | 3534.30 DKK 2381.09 DKK / 300 par Spare 1153.21 DKK 32% Slukket | 
                                På lager Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17837045  | Kimtech™ 11824-40 | 7.5 | 3534.30 DKK 2381.09 DKK / 300 par Spare 1153.21 DKK 32% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 04-12-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17857045  | Kimtech™ 11825-40 | 8 | 3534.30 DKK 2381.09 DKK / 300 par Spare 1153.21 DKK 32% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 20-11-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17897045  | Kimtech™ 11826-40 | 8.5 | 3534.30 DKK 2381.09 DKK / 300 par Spare 1153.21 DKK 32% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 04-12-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17877045  | Kimtech™ 11827-40 | 9 | 3534.30 DKK 2381.09 DKK / 300 par Spare 1153.21 DKK 32% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 04-12-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17867045  | Kimtech™ 11828-40 | 10 | 3534.30 DKK 2381.09 DKK / 300 par Spare 1153.21 DKK 32% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 26-11-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
Beskrivelse
- Håndspecifik og fremstillet af sterilt nitril, hvilket resulterer i forbedret kontamineringskontrol, der opfylder en række strenge regulatoriske betingelser
- Velegnet til EU GMP ISO Klasse 5 Grade A sterile renrum, eller højere, og tilbyder en behagelig pasform, der er velegnet til dobbelt itagning
- Når en enkelt latexhandske er iført dobbelt, skal du give en lignende følelse og fingerfærdighed uden risiko for TYPE 1 latexallergiske reaktioner
- Miljømæssigt ansvarlige på grund af deres reducerede tykkelser
- Manchetter med perler tilføjer engangshandskerne’ styrke og nem at tage på, og en tekstureret finish forbedrer den taktile kontrol og følsomhed
- Har et højt renhedsniveau på maksimalt 1200 partikler> 0,5 μm/cm2 og et endotoksinniveau maksimalt 20 enheder/par
Tekniske data
| PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret | |
| Klasse 100 (ISO 5) | |
| 1.5 | |
| Engangsbrug | |
| 6 mio | |
| Bestemt | |
| Nitril | |
| 0.08 mm | |
| Steril | |
| 0.15 mm | |
| 30.5 cm | 
| Ja | |
| Nej | |
| Grå | |
| Fingerspids tekstureret | |
| 0.15 mm | |
| Ja | |
| 6 mio | |
| Pulverfri | |
| 6 mio | |
| 12 tommer | 
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Kimtech™ Kimtech™ G3 steril Sterling™ Nitril handsker