Få mere at vide
Kimtech™ G3 sterile Sterling™ nitrilhandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17817045
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17817045 6
17827045 6.5
17847045 7
17837045 7.5
17857045 8
17897045 8.5
17877045 9
17867045 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17817045 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 11821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4825.00 DKK
    2976.36 DKK / 300 par
    Spare 1848.64 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PPE Kategori III certificerede renrumshandsker velegnet til en række udfordrende anvendelser.
  • Håndspecifik og fremstillet af sterilt nitril, hvilket resulterer i forbedret kontamineringskontrol, der opfylder en række strenge regulatoriske betingelser
  • Velegnet til EU GMP ISO Klasse 5 Grade A sterile renrum, eller højere, og tilbyder en behagelig pasform, der er velegnet til dobbelt itagning
  • Når en enkelt latexhandske er iført dobbelt, skal du give en lignende følelse og fingerfærdighed uden risiko for TYPE 1 latexallergiske reaktioner
  • Miljømæssigt ansvarlige på grund af deres reducerede tykkelser
  • Manchetter med perler tilføjer engangshandskerne’ styrke og nem at tage på, og en tekstureret finish forbedrer den taktile kontrol og følsomhed
  • Har et højt renhedsniveau på maksimalt 1200 partikler> 0,5 μm/cm2 og et endotoksinniveau maksimalt 20 enheder/par
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Farve Grå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 6 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6 mio
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Model- 11821-40
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm