Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ G3 steril Sterling™ Nitril handsker
PPE Kategori III certificerede renrumshandsker velegnet til en række udfordrende anvendelser.
Brand: Kimtech™ 11828-40
2381.09 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Håndspecifik og fremstillet af sterilt nitril, hvilket resulterer i forbedret kontamineringskontrol, der opfylder en række strenge regulatoriske betingelser
- Velegnet til EU GMP ISO Klasse 5 Grade A sterile renrum, eller højere, og tilbyder en behagelig pasform, der er velegnet til dobbelt itagning
- Når en enkelt latexhandske er iført dobbelt, skal du give en lignende følelse og fingerfærdighed uden risiko for TYPE 1 latexallergiske reaktioner
- Miljømæssigt ansvarlige på grund af deres reducerede tykkelser
- Manchetter med perler tilføjer engangshandskerne’ styrke og nem at tage på, og en tekstureret finish forbedrer den taktile kontrol og følsomhed
- Har et højt renhedsniveau på maksimalt 1200 partikler> 0,5 μm/cm2 og et endotoksinniveau maksimalt 20 enheder/par
Tekniske data
PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
1.5 | |
Engangsbrug | |
6 mio | |
Bestemt | |
Nitril | |
0.08 mm | |
10 | |
6 mio | |
11828-40 | |
30.5 cm |
Ja | |
Nej | |
Grå | |
Fingerspids tekstureret | |
0.15 mm | |
Ja | |
6 mio | |
Pulverfri | |
Steril | |
0.15 mm | |
12 tommer |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kimtech™ Kimtech™ G3 steril Sterling™ Nitril handsker > Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile nitril håndspecifikke handsker 11828 - grå, 10, 10x30 (300 handsker), længde 30,5 cm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion