Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftige bægerglas
Tung konstruktion forlænger levetiden
Brand:  DWK Life Sciences 14005250
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11756333
Advarsel:
Anbefales ikke til brug på kogeplader med termiske gradienter eller uden omrøring.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Tung konstruktion forlænger levetiden
  • With pouring spout
  • With marking spot
  • Have white graduations for approximating volume
  • Accurate to ±5%
  • Thick, uniform walls with extra wall thickness in tooled top rim
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 960 Type II krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
±5%
2.63 in.
250 mL
Offer Superior Mechanical Strength and Durability, Provides Improved Safety When Used Under Extreme Conditions Such as Mechanized Washing and Rough Handling
3.62 in.
Spout
Matte Finish Marking
Beaker
Yes
Dual White Scale
8.45 oz.
6.7 cm
Borosilicate Glass
25 to 200 mL
9.2 cm
25 mL
12 Pk.
Reusable
ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftige bægerglas > 250mL