Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige kraftige glasbæger i lav form
Product Code. 16505840 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
16505840 250 mL
16515840 400 mL
16535840 600 mL
16585830 1000 mL
16595830 2000 mL
16525840 4000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Anbefales ikke til brug på kogeplader, hvor der er betydelige termiske gradienter på grund af manglende omrøring af indholdet eller mangel på temperaturkontrol.
Product Code. 16505840
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
View all promotions
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Add to basket
Add to basket
Anbefales ikke til brug på kogeplader, hvor der er betydelige termiske gradienter på grund af manglende omrøring af indholdet eller mangel på temperaturkontrol.
Tud designet til optimal ydeevne
Fisherbrand™ Genanvendelige kraftige lavformede glasbæger har en robust konstruktion, der er ideel til mekanisk stød og andre hårde applikationer. Tuden er designet til optimal ydeevne.
  • Tykke ensartede vægge
  • Jævnt bearbejdet topkant med ekstra godstykkelse
  • Holdbar mat finish markering område
  • Hvid gradueret skala
Compliance
Designet fra ASTM™ Specifikation E 960, Type II-krav
Specifications
Nøjagtighed ±5 %
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Oversigt Bægerglas
Diameter (engelsk) Ydre 2,63 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 6.7 cm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Tilbyder overlegen mekanisk styrke og holdbarhed, giver forbedret sikkerhed, når det bruges under ekstreme forhold, såsom mekaniseret vask og grov håndtering
Graduation Range 25 til 200 ml
Højde (engelsk) 3,62 tommer
Højde (metrisk) 9.2 cm
Inkluderer Tud
Inkrementer 25 mL
Etikettype Markering af mat finish
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Skala Dobbelt skala