Få mere at vide
PYREX™ kraftige Griffin-bægerglas
Description
Til brug under barske forhold, såsom mekaniseret vask
Mål væsker med robust, langtidsholdbart, forstærket glas. Pyrex™ kraftige Griffin-bægerglas af borosilikatglas fås i en lang række størrelser
Mål væsker med robust, langtidsholdbart, forstærket glas. Pyrex™ kraftige Griffin-bægerglas af borosilikatglas fås i en lang række størrelser.
Kraftige bægerglas, der er specielt designet til at give den bedste mekaniske styrke under barske forhold, såsom mekaniserede vaskeoperationer. For nemheds skyld har 250 til 4000 ml bægerglas en dobbelt gradueret metrisk skala for at angive deres omtrentlige indhold. Alle størrelser har en ekstra stor markeringsplet.
Compliance
Designet til ASTM™ E 960-krav.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2,92 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.43 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Giver den bedste mekaniske styrke under barske forhold såsom mekaniserede vaske |
| Graduation Range | 25 til 200 ml |
| Højde (engelsk) | 3,54 tommer. |
| Højde (metrisk) | 9 cm |
| Inkrementer | 25 mL |
| Show More |