Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas: 15 mL Kapacitet
Tåler centrifugering op til 2980 RCF
Brand: DWK Life Sciences 45164-15
2292.63 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tåler centrifugering op til 2980 RCF
- Med konisk formet bund
- Rør er lavet af borosilikatglas i overensstemmelse med ASTM Specifikation E438, Type I, Klasse A eller B glaskrav
Tekniske data
At indeholde | |
15 mL | |
Borosilikatglas | |
Konisk | |
Konisk | |
Markeringssted | |
Permanent rød, 0,1 ml | |
2980 x g |
USP, ASTM E 438 | |
Genanvendelig | |
0 til 0,2 ml in± 0,05 ml,> 0,2 til 1 ml in± 0,1 ml,> 1 til 3 ml in± 0,15 ml,> 3 ml ind± 0,2 ml | |
118 mm | |
Ikke inkluderet | |
17 mm | |
Centrifugerør |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Filstørrelse: 57.1 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas: 15 mL Kapacitet > Kapacitet: 15mL; OD x L: 17 x 118 mm; Uden Kasket; Permanente røde gradueringer
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion