Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas: 15 mL Kapacitet
Artikelnummer. 11850084
Engangs:
Engangsbrug
Genanvendelig
Gradueringer:
0,1 ml
Permanent rød, 0,1 ml
Længde (metrisk):
118 mm
126 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 125
Artikelnummer. 11850084
Brand: DWK Life Sciences 4516515
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tåler centrifugering op til 2980 RCF
  • Med konisk formet bund
  • Rør er lavet af borosilikatglas i overensstemmelse med ASTM Specifikation E438, Type I, Klasse A eller B glaskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Borosilikatglas
Tolerance 0 til 0,2 ml in± 0,05 ml,> 0,2 til 1 ml in± 0,1 ml,> 1 til 3 ml in± 0,15 ml,> 3 ml ind± 0,2 ml
Form Konisk
Længde (metrisk) 118 mm
Bund form Konisk
Lukketype Ikke inkluderet
Skriveområde Markeringssted
Diameter (metrisk) 17 mm
Gradueringer 0,1 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 2980 x g