Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas: 15 mL Kapacitet
Engangs:
Engangsbrug
Genanvendelig
Gradueringer:
0,1 ml
Permanent rød, 0,1 ml
Længde (metrisk):
118 mm
126 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 125
Beskrivelse
Tåler centrifugering op til 2980 RCF
- Med konisk formet bund
- Rør er lavet af borosilikatglas i overensstemmelse med ASTM Specifikation E438, Type I, Klasse A eller B glaskrav
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Tolerance | 0 til 0,2 ml in± 0,05 ml,> 0,2 til 1 ml in± 0,1 ml,> 1 til 3 ml in± 0,15 ml,> 3 ml ind± 0,2 ml |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 118 mm |
| Bund form | Konisk |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Vis mere |