Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevindhætteglas med påsatte hvide gummiforede lukninger
Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
Brand: DWK Life Sciences 60911D1
1094.54 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
- Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
- Lukkes med hvide gummiforinger
- Hætteglas pakket i korrugerede bakker med skillevægge
Tekniske data
Gummi | |
15 mm | |
4 mL | |
1 dr. | |
Skruelåg (lukket top) | |
USP Type I |
Ravgul | |
Borosilikatglas | |
Skrue | |
Fenol | |
45 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevindhætteglas med påsatte hvide gummiforede lukninger > Kapacitet: 1 dr.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion