Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevind prøvehætteglas med umonterede hvide gummiforede hætter Artikelnummer.: 11883013
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevind prøvehætteglas med umonterede hvide gummiforede hætter
Artikelnummer. 11883013
Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret, 1 dr., Pakke med 200
Lukketype:
Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Skruelåg
Volumen (engelsk):
0.37 dr.
1 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11883013
Brand: DWK Life Sciences 60912D1
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Umonteret, lukket top sorte fenollukninger
  • Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 4 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Højde (metrisk) 45 mm
Certificeringer/compliance USP Type I
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevind prøvehætteglas med umonterede hvide gummiforede hætter >