Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Ravgule skruegevindhætteglas m/fastgjorte PTFE-beklædte/hvide gummiforede lukninger
Artikelnummer. 11852973
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
4 ml
5,5 ml
20 ml
40 ml
Højde (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volumen (engelsk):
0,5 dr.
1 dr.
1,49 dr.
10,82 dr.
5,4 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
Pakke med 288
Pakke med 72
Artikelnummer. 11852973
Brand: DWK Life Sciences 60911B1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
  • Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
  • Lukkes med PTFE-beklædte/hvide gummiforinger eller hvide gummiforinger
  • Hætteglas pakket i korrugerede bakker med skillevægge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 4 ml
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Højde (metrisk) 45 mm
Certificeringer/compliance USP Type I