Få mere at vide
Emma Safety Footwear Jack S1P denimsko
Jack-skoens unikke hældesign er yderst støttende og ideel til at klatre på paller, stiger og ind og ud af lastbilførerhuse - selv når de er våde.
815.00 DKK - 909.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO 20345:2011 |
---|---|
Lukketype | Snørebånd |
Farve | Blå |
Til brug med (applikation) | Logistik og Transport, Elektronik, Fremstilling |
Liner materiale | Hydro-Tec Antibakteriel |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17512586
|
Emma Safety Footwear
MM91854939 |
39 |
815.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17522586
|
Emma Safety Footwear
MM91854940 |
40 |
815.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17532586
|
Emma Safety Footwear
MM91854941 |
41 |
815.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17542586
|
Emma Safety Footwear
MM91854942 |
42 |
909.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17552586
|
Emma Safety Footwear
MM91854943 |
43 |
815.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17562586
|
Emma Safety Footwear
MM91854945 |
45 |
815.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17572586
|
Emma Safety Footwear
MM91854946 |
46 |
909.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17582586
|
Emma Safety Footwear
MM91854947 |
47 |
815.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17592586
|
Emma Safety Footwear
MM91854948 |
48 |
815.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- S1P-Sikkerhedssko med sålplade til tørt arbejde
- Metalfri
- Dens unikke hældesign er yderst støttende og ideel til at klatre på paller, stiger og ind og ud af lastbilførerhuse - selv når de er våde.
- Den beskyttende indlægssål beskytter mod skarpe genstande som søm og metalskår.
- Denne sneaker med tåkappe af glasfiber, er afsluttet med robust denim. DenimX snørebånd med en historie. Lavet af genbrugte jeans til vores cirkulære sikkerhedssko.
- Industrier:
- Logistik& transportere
- Elektronik
- Fremstilling
Tekniske data
ISO 20345:2011 | |
Blå | |
Hydro-Tec Antibakteriel | |
Standard bredde | |
Sikkerhedssko |
Snørebånd | |
Logistik og Transport, Elektronik, Fremstilling | |
Denim, Nubuck | |
Lavt skåret |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Emma Safety Footwear Jack S1P denimsko