Få mere at vide
Emma Safety Footwear Jack S1P denimsko
Størrelse:
39
40
41
42
43
45
46
47
48
Beskrivelse
- S1P-Sikkerhedssko med sålplade til tørt arbejde
- Metalfri
- Dens unikke hældesign er yderst støttende og ideel til at klatre på paller, stiger og ind og ud af lastbilførerhuse - selv når de er våde.
- Den beskyttende indlægssål beskytter mod skarpe genstande som søm og metalskår.
- Denne sneaker med tåkappe af glasfiber, er afsluttet med robust denim. DenimX snørebånd med en historie. Lavet af genbrugte jeans til vores cirkulære sikkerhedssko.
- Industrier:
- Logistik& transportere
- Elektronik
- Fremstilling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Logistik og Transport, Elektronik, Fremstilling |
| Liner materiale | Hydro-Tec Antibakteriel |
| Materiale | Denim, Nubuck |
| Størrelse | 43 |
| Passe | Standard bredde |
| Ankel stil | Lavt skåret |
| Produkttype | Sikkerhedssko |