Få mere at vide
Emma Safety Footwear Jack S1P denimsko
Artikelnummer. 17592586
Størrelse:
39
40
41
42
43
45
46
47
48
Artikelnummer. 17592586
Brand: Emma Safety Footwear MM91854948
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Jack-skoens unikke hældesign er yderst støttende og ideel til at klatre på paller, stiger og ind og ud af lastbilførerhuse - selv når de er våde.
  • S1P-Sikkerhedssko med sålplade til tørt arbejde
  • Metalfri
  • Dens unikke hældesign er yderst støttende og ideel til at klatre på paller, stiger og ind og ud af lastbilførerhuse - selv når de er våde.
  • Den beskyttende indlægssål beskytter mod skarpe genstande som søm og metalskår.
  • Denne sneaker med tåkappe af glasfiber, er afsluttet med robust denim. DenimX snørebånd med en historie. Lavet af genbrugte jeans til vores cirkulære sikkerhedssko.
  • Industrier:
    • Logistik& transportere
    • Elektronik
    • Fremstilling
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Blå
Til brug med (applikation) Logistik og Transport, Elektronik, Fremstilling
Liner materiale Hydro-Tec Antibakteriel
Materiale Denim, Nubuck
Størrelse 48
Passe Standard bredde
Ankel stil Lavt skåret
Produkttype Sikkerhedssko