Få mere at vide
Invitrogen™ LR Clonase™ II Plus enzym
Mix indeholder en proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer.
6420.00 DKK - 27480.00 DKK
Tekniske data
Indhold og opbevaring Inkluderer LR Clonase II Plus enzym og proteinase K opløsning (2μ g/μ L). Opbevares ved -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym LR Clonase
Kompatibel buffer Reaktionsbuffer
Produkttype LR Clonase Enzym
Se flere specifikationer
Indeholder: Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Produkter 2
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
10108672
Dokumentvisning
Invitrogen™
12538120
20 reaktioner
6420.00 DKK
20 reaktioner
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12176590
Dokumentvisning
Invitrogen™
12538200
100 reaktioner
27480.00 DKK
100 reaktioner
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Gateway™ LR Clonase™ enzymblanding indeholder en proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer, der katalyserer in vitro rekombinationen mellem en Entry klon (indeholder et gen af interesse flankeret af attL sites) og en destinationsvektor (indeholder attR sites) for at generere din ekspressionsklon. Vi tilbyder forskellige formater af LR Clonase enzymblandinger, afhængigt af din anvendelse og ønsket format.
  • Gateway™ LR Clonase™ enzymblanding indeholder en proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer
  • De katalyserer in vitro-rekombinationen mellem en Entry-klon (indeholdende et gen af interesse flankeret af attL-steder) og en destinationsvektor (indeholdende attR-steder) for at generere en ekspressionsklon
  • Forskellige formater af LR Clonase enzymblandinger tilbydes afhængigt af anvendelsen og ønsket format
  • LR Clonase II Plus enzymmix er den seneste version, der tilbyder den højeste rekombinationseffektivitet, der er tilgængelig
  • Det er specifikt optimeret til både enkelt- og multiple fragment kloning
  • LR Clonase II Plus enzymblanding leveres i en optimeret enkelt blanding af enzym og reaktionsbuffer
  • Dette sikrer enzymstabilitet og brugervenlighed med få pipettetrin til både enkelt- og multiple fragmentkloning
  • Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring ved -20 °C
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
Inkluderer LR Clonase II Plus enzym og proteinase K opløsning (2μ g/μ L). Opbevares ved -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
LR Clonase
LR Clonase Enzym
Tøris
Reaktionsbuffer
Clonase™ , Gateway™
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ LR Clonase™ II Plus enzym