Få mere at vide
Invitrogen™ LR Clonase™ II Plus enzym
Artikelnummer. 12176590
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12176590 100 reaktioner 100 reaktioner
10108672 20 reaktioner 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12176590 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12538200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Mix indeholder en proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer.
Gateway™ LR Clonase™ enzymblanding indeholder en proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer, der katalyserer in vitro rekombinationen mellem en Entry klon (indeholder et gen af interesse flankeret af attL sites) og en destinationsvektor (indeholder attR sites) for at generere din ekspressionsklon. Vi tilbyder forskellige formater af LR Clonase enzymblandinger, afhængigt af din anvendelse og ønsket format.
  • Gateway™ LR Clonase™ enzymblanding indeholder en proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer
  • De katalyserer in vitro-rekombinationen mellem en Entry-klon (indeholdende et gen af interesse flankeret af attL-steder) og en destinationsvektor (indeholdende attR-steder) for at generere en ekspressionsklon
  • Forskellige formater af LR Clonase enzymblandinger tilbydes afhængigt af anvendelsen og ønsket format
  • LR Clonase II Plus enzymmix er den seneste version, der tilbyder den højeste rekombinationseffektivitet, der er tilgængelig
  • Det er specifikt optimeret til både enkelt- og multiple fragment kloning
  • LR Clonase II Plus enzymblanding leveres i en optimeret enkelt blanding af enzym og reaktionsbuffer
  • Dette sikrer enzymstabilitet og brugervenlighed med få pipettetrin til både enkelt- og multiple fragmentkloning
  • Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring ved -20 °C
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Inkluderer LR Clonase II Plus enzym og proteinase K opløsning (2μ g/μ L). Opbevares ved -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym LR Clonase
Kompatibel buffer Reaktionsbuffer
Mængde 100 reaktioner
Produkttype LR Clonase Enzym
Produktlinje Clonase , Gateway