Få mere at vide
Invitrogen™ LR Clonase™ II Plus enzym
Artikelnummer. 10108672
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10108672 20 reaktioner 20 reaktioner
12176590 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10108672 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12538120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6620.00 DKK
    6421.65 DKK / 20 reaktioner
    Spare 198.35 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • LR Clonase II Plus enzym og proteinase K opløsning (2μ g/μ L)
Mix indeholder en proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer.
Gateway™ LR-enzymblandingen Clonase™ indeholder en proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer, der katalyserer in vitro-rekombinationen mellem en Entry-klon (der indeholder et gen af interesse flankeret af attL-sites) og en Destination-vektor (med attR-sites) for at generere din ekspressionsklon. Vi tilbyder forskellige formater af LR-enzymblandinger Clonase , afhængigt af din anvendelse og ønskede format.
LR Clonase II Plus enzymblanding er den nyeste version, der tilbyder den højeste rekombinationseffektivitet (Tabel 1), og er specifikt optimeret til både enkelt- og flerfragmentkloning (Tabel 1). LR Clonase II Plus enzymblandingen leveres i en optimeret enkelt blanding af enzym og reaktionsbuffer, hvilket sikrer enzymstabilitet og brugervenlighed med få pippetting-trin til både enkelt- og multifragmentkloning. Vores LR Clonase II-enzymblanding fås også i enkeltblandingsformat, mens det oprindelige LR Clonase-enzym® er enzymet og bufferen i separate rør.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Inkluderer LR Clonase II Plus enzym og proteinase K opløsning (2μ g/μ L). Opbevares ved -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym LR Clonase
Kompatibel buffer Reaktionsbuffer
Mængde 20 reaktioner
Produkttype LR Clonase Enzym
Produktlinje Clonase, Gateway