Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Extraction Tips, 1-10μL
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these SPE micropipette tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
1805.00 DKK - 3350.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) Microscale Solid Phase Extraction
Til brug med (udstyr) Micropipettes
Produktlinje HyperSep
Type SpinTip
Se flere specifikationer
Produkter 14
Artikelnummer Brand Oversigt Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Oversigt Pris Antal & tilgængelighed  
10364513
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-401
C18; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10488684
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-402
C8; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10662094
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-403
C4; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10314043
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-404
Hypercarb; 1-10 uL Vol.;
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10522075
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-405
C18 plus Hypercarb; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10304673
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-406
HILIC; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10611016
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-407
Trypsin; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10610046
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-408
Weak Anion Exchanger; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10620046
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-409
Strong Anion Exchanger; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10534085
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-410
Strong Cation Exchanger; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10522265
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-411
Titanium Dioxide; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10488874
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-413
C8; 10-200 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10706334
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-414
C4; 10-200 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10065694
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60109-424
Zirconium Dioxide; 1-10 uL Vol.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Get faster sample preparation with minimal sample loss with the revolutionary Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Features:
Ideal for small sample volumes; features a 1 to 2μm wide slit at the bottom that permits liquid to pass through while retaining the chromatographic material (20 to 30μm).
  • Filter-free design to eliminate dead volume
  • No contamination from the supporting matrix
  • Available in many popular chemistries
Applications include:
  • Mass spectrometry
  • Desalting
  • Protein purification
  • MALDI
  • Electrophoresis
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Tekniske data
Tekniske data
Microscale Solid Phase Extraction
Micropipettes
HyperSep
SpinTip
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Extraction Tips, 1-10μL