Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Extraction Tips, 1-10μL
Artikelnummer. 10706334 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sorbent:
BioBasic C18
BioBasic C4
BioBasic C8
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb og C18 (mix-tilstand)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros voks
HyperSep Trypsin
HyperSep titandioxid
HyperSep zirkoniumdioxid
Oversigt:
1 til 10 μl Volumen
10 til 200 μl Volumen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sorbent Oversigt Pakningsstørrelse
10706334 BioBasic C4 10 til 200 μl Volumen Pakke med 96
10364513 BioBasic C18 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10488684 BioBasic C8 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10662094 BioBasic C4 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10314043 HyperSep Hypercarb 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10522075 HyperSep Hypercarb og C18 (mix-tilstand) 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10304673 HyperSep HILIC 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10611016 HyperSep Trypsin 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10610046 HyperSep Poros voks 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10620046 HyperSep Poros SAX 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10534085 HyperSep Poros SCX 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10522265 HyperSep titandioxid 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
10488874 BioBasic C8 10 til 200 μl Volumen Pakke med 96
10065694 HyperSep zirkoniumdioxid 1 til 10 μl Volumen Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10706334 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60109414
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these SPE micropipette tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Get faster sample preparation with minimal sample loss with the revolutionary Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Features:
Ideal for small sample volumes; features a 1 to 2μm wide slit at the bottom that permits liquid to pass through while retaining the chromatographic material (20 to 30μm).
  • [bullet] Filter-free design to eliminate dead volume
  • [bullet] No contamination from the supporting matrix
  • [bullet] Available in many popular chemistries
Applications include:
  • [bullet] Mass spectrometry
  • [bullet] Desalting
  • [bullet] Protein purification
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Electrophoresis
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 10 til 200 μl Volumen
Til brug med (applikation) Microscale Solid Phase Extraction
Til brug med (udstyr) Micropipettes
Produktlinje HyperSep
Sorbent BioBasic C4
Type SpinTip
Volumen (metrisk) 10 to 200 μL