Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ PFAS patroner
HyperSep SPE PFAS SPE-produkter er designet til at imødekomme behovene for ekstraktion og koncentration af PFAS-prøver til målrettet og ikke-målrettet screening og samtidig minimere baggrundskontamination.
1880.94 DKK - 2749.09 DKK
Artikelnummer | Brand | Sengens vægt | Oversigt | Til brug med (applikation) | Partikelstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Sengens vægt | Oversigt | Til brug med (applikation) | Partikelstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
18415682
|
Thermo Scientific™
60107-150-6-WAX |
150 mg | HyperSep PFAS SPE, 150 mg, 6 ml, VOKS | EPA-metode 1633, udvinding af PFAS fra vand, væv, jord eller biosolider | 55 til 65μ m | Ikke relevant | ||||||
18465672
|
Thermo Scientific™
60107-20050-WAXGCB |
250 mg | 200 mg Polymer Voks oven på 50 mg grafitiseret kønrøg (GCB) | EPA-metode 1633, udvinding af PFAS fra vand | 55 til 65μ m og 120/400 mesh | Ikke relevant | ||||||
18485672
|
Thermo Scientific™
60107-50200-GCBWAX |
250 mg | HyperSep PFAS SPE, Dual PHASE, 50 mg GCB, 200 MG VOKS, 6 mL | EPA-metode 1633, ekstraktion af PFAS fra væv, jord eller biosolider | 55 til 65μ m og 120/400 mesh | Ikke relevant | ||||||
18475672
|
Thermo Scientific™
60107-500-6-HLD |
500 mg | HyperSep PFAS SPE, 500 mg, 6 ml, HLD | EPA-metode 537, udvinding af PFAS fra vand | 20 til 40μ m | Ikke relevant | ||||||
18435682
|
Thermo Scientific™
60107-500-6-WAX |
500 mg | HyperSep PFAS SPE, 500 mg, 6 ml, VOKS | EU og andre regler, udvinding af PFAS fra vand | 55 til 65μ m | Ikke relevant | ||||||
18425682
|
Thermo Scientific™
60107-30-3-WAX |
30 mg | HyperSep PFAS SPE, 30 mg, 3 ml, VOKS | EU og andre regler, udvinding af PFAS fra vand | 55 til 65μ m | |||||||
18495672
|
Thermo Scientific™
60107-200-6-WAX |
200 mg | HyperSep PFAS SPE, 200 mg, 6 ml, VOKS | EPA-metode 1633 (alternativ), udvinding af PFAS fra vand, væv, jord eller biosolider | 55 til 65μ m | Ikke relevant | ||||||
18405682
|
Thermo Scientific™
GCB-10 |
10 g | HyperSep LØS KUL | EPA-metode 1633, udvinding af PFAS fra vand, væv, jord eller biosolider i forbindelse med SPE-patron | 55 til 65μ m og 120/400 mesh |
1975.00 DKK
Pakke med 50 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
HyperSep SPE PFAS SPE-produkter er designet til at imødekomme behovene for ekstraktion og koncentration af PFAS-prøver til målrettet og ikke-målrettet screening og samtidig minimere baggrundskontamination. Udvalget af selektiviteter og formater er designet til at opfylde kravene til de vigtigste miljøtestmetoder ved at udtrække og koncentrere prøver fra drikkevand, grundvand, overfladevand, spildevand, jord, fødevarer og andre komplekse matricer.
Per- og polyfluorerede alkylstoffer (PFAS) er blandt de primære nye forurenende stoffer, der giver anledning til bekymring. Påvisningen og kvantificeringen af kendt PFAS og opdagelsen af ukendte PFAS-stoffer er i hastig vækst. SPE-løsninger er en grundlæggende del af den analytiske arbejdsgang til analyse af PFAS-forbindelser.
Thermo Scientific leverer en række produkter til at imødekomme PFAS-testkrav, f.eks EPA-metoder: 1633, 537.1, 533.
Tekniske data
HyperSep | |
Solid Phase Extraction Column |