Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ PFAS patroner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
HyperSep SPE PFAS SPE-produkter er designet til at imødekomme behovene for ekstraktion og koncentration af PFAS-prøver til målrettet og ikke-målrettet screening og samtidig minimere baggrundskontamination. Udvalget af selektiviteter og formater er designet til at opfylde kravene til de vigtigste miljøtestmetoder ved at udtrække og koncentrere prøver fra drikkevand, grundvand, overfladevand, spildevand, jord, fødevarer og andre komplekse matricer.
Per- og polyfluorerede alkylstoffer (PFAS) er blandt de primære nye forurenende stoffer, der giver anledning til bekymring. Påvisningen og kvantificeringen af kendt PFAS og opdagelsen af ukendte PFAS-stoffer er i hastig vækst. SPE-løsninger er en grundlæggende del af den analytiske arbejdsgang til analyse af PFAS-forbindelser.
Thermo Scientific leverer en række produkter til at imødekomme PFAS-testkrav, f.eks EPA-metoder: 1633, 537.1, 533.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 200 mg Polymer Voks oven på 50 mg grafitiseret kønrøg (GCB) |
| Sengens vægt | 250 mg |
| Til brug med (applikation) | EPA-metode 1633, udvinding af PFAS fra vand |
| Til brug med (udstyr) | Vakuummanifolder eller automatiseret SPE-udstyr |
| Partikelstørrelse | 55 til 65μ m og 120/400 mesh |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | Polymer WZX / GCB |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Mængde | 30/Pk. |