Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ PFAS patroner
Artikelnummer. 18405682 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
30 mg
150 mg
200 mg
250 mg
500 mg
10 g
Partikelstørrelse:
20 til 40μ m
55 til 65μ m
55 til 65μ m og 120/400 mesh
Sorbent:
200 mg VOKS, 50 MG GCB
50 mg GCB, 200 MG VOKS
Grafitiseret Carbon Black (GCB)
Polymer DVB
Polymer VOKS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Partikelstørrelse Sorbent
18405682 10 g 55 til 65μ m og 120/400 mesh Grafitiseret Carbon Black (GCB)
18415682 150 mg 55 til 65μ m Polymer VOKS
18465672 250 mg 55 til 65μ m og 120/400 mesh 200 mg VOKS, 50 MG GCB
18485672 250 mg 55 til 65μ m og 120/400 mesh 50 mg GCB, 200 MG VOKS
18475672 500 mg 20 til 40μ m Polymer DVB
18435682 500 mg 55 til 65μ m Polymer VOKS
18425682 30 mg 55 til 65μ m Polymer VOKS
18495672 200 mg 55 til 65μ m Polymer VOKS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18405682 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. GCB10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
HyperSep SPE PFAS SPE-produkter er designet til at imødekomme behovene for ekstraktion og koncentration af PFAS-prøver til målrettet og ikke-målrettet screening og samtidig minimere baggrundskontamination.
HyperSep SPE PFAS SPE-produkter er designet til at imødekomme behovene for ekstraktion og koncentration af PFAS-prøver til målrettet og ikke-målrettet screening og samtidig minimere baggrundskontamination. Udvalget af selektiviteter og formater er designet til at opfylde kravene til de vigtigste miljøtestmetoder ved at udtrække og koncentrere prøver fra drikkevand, grundvand, overfladevand, spildevand, jord, fødevarer og andre komplekse matricer.
Per- og polyfluorerede alkylstoffer (PFAS) er blandt de primære nye forurenende stoffer, der giver anledning til bekymring. Påvisningen og kvantificeringen af kendt PFAS og opdagelsen af ukendte PFAS-stoffer er i hastig vækst. SPE-løsninger er en grundlæggende del af den analytiske arbejdsgang til analyse af PFAS-forbindelser.
Thermo Scientific leverer en række produkter til at imødekomme PFAS-testkrav, f.eks EPA-metoder: 1633, 537.1, 533.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HyperSep LØS KUL
Sengens vægt 10 g
Til brug med (applikation) EPA-metode 1633, udvinding af PFAS fra vand, væv, jord eller biosolider i forbindelse med SPE-patron
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 55 til 65μ m og 120/400 mesh
Produktlinje HyperSep
Sorbent Grafitiseret Carbon Black (GCB)
Type Solid Phase Extraction Column
Mængde 10 g