Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker
Håndter små og mellemstore komponenter let belagt med olie eller smøremiddel med tillid. Beskytter huden mod olieforurening.
Brand:  Ansell™ 11920080
494.82 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11706673
  • 745.00 DKK / 12 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Patenteret Ansell Greb Technology™ .
  • Mikroskopiske kanaler i handskebelægningen leder olien væk for sikker handske-til-overflade-kontakt.
  • Strikket konstruktion
  • Nylon liner
  • Nitril belægning
  • Palmebelagt finish
  • Strik manchet
  • Blå farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Nitril
Nitril
Mellemvægtige handsker
11-920
Nylon
144 par
11-920
ANSI, EN 388: 3131
Nitril
8
Strikke
Belagt-palme
God snavs, punktering og overlegen slidstyrke
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker > Størrelse: 8