Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrilcoated Heavy Duty Arbejdshandsker - Sikkerhedsmanchet
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Designet til at være ekstra hårdfør til brug i miljøer, der involverer ru, slibende materialer
- Konstrueret af bomuld og jerseystof for et højt niveau af brugerkomfort
- Unik nitrilbelægning giver barrierebeskyttelse mod olie og fedt
- Sikkerhedsmanchet øger beskyttelsen af håndleddet
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Klip og syet |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå, Neutral |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Bomuld |
| Vis mere |