Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker
Artikelnummer. p-8005304 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 11766663
Brand: Ansell™ 11920100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndter små og mellemstore komponenter let belagt med olie eller smøremiddel med tillid. Beskytter huden mod olieforurening.
  • Patenteret Ansell Greb Technology™ .
  • Mikroskopiske kanaler i handskebelægningen leder olien væk for sikker handske-til-overflade-kontakt.
  • Strikket konstruktion
  • Nylon liner
  • Nitril belægning
  • Palmebelagt finish
  • Strik manchet
  • Blå farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance ANSI, EN 388: 3131
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blue
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nylon
Produkttype Mellemvægtige handsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor God snavs, punktering og overlegen slidstyrke
Serie 11-920