Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-619 Series Knitted Polyurethane Light Gloves
Almost a second skin, this very thin glove offers outstanding comfort, fit and sensitivity for the most delicate handling. Ansell HyFlex™ 11-619 Series Knitted Polyurethane Light Gloves feature 18-gauge knitting technology which allows the glove to be ultra-thin yet tough.
67.75 DKK - 271.00 DKK
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethane
Certificeringer/compliance CE Mark, EN 388 : 2121
Manchet materiale Polyurethane
Belægningsmateriale Polyurethane
Produkttype Lightweight Gloves
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
12640732
Dokumentvisning
Ansell™
11619070
7
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12660732
Dokumentvisning
Ansell™
11619090
9
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12620732
Dokumentvisning
Ansell™
11619110
11
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12630732
Dokumentvisning
Ansell™
11619060
6
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12610732
Dokumentvisning
Ansell™
11619100
10
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12650732
Dokumentvisning
Ansell™
11619080
8
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Designed for a wide range of lightweight applications in dry or slightly oily environments
  • Ideal for workers who need a higher level of fit, touch and precision than that offered by their current gloves
  • Also ideal for applications where cotton gloves or no gloves at all are used despite the risk of scrapes, blisters and minor injuries
  • Ideal for final assembly, airco, electrical engines, wire harness assembly, adjusters work
Tekniske data
Tekniske data
Polyurethane
Polyurethane
Lightweight Gloves
Knit
Coated-palm
11-619
CE Mark, EN 388 : 2121
Polyurethane
11-619
Nylon
144 Pairs
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ HyFlex™ 11-619 Series Knitted Polyurethane Light Gloves