Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-619 Series Knitted Polyurethane Light Gloves
Produktkod. 12620732 Handla allt Ansell Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12620732
Brand: Ansell™ 11619110
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Almost a second skin, this very thin glove offers outstanding comfort, fit and sensitivity for the most delicate handling. Ansell HyFlex™ 11-619 Series Knitted Polyurethane Light Gloves feature 18-gauge knitting technology which allows the glove to be ultra-thin yet tough.
  • Designed for a wide range of lightweight applications in dry or slightly oily environments
  • Ideal for workers who need a higher level of fit, touch and precision than that offered by their current gloves
  • Also ideal for applications where cotton gloves or no gloves at all are used despite the risk of scrapes, blisters and minor injuries
  • Ideal for final assembly, airco, electrical engines, wire harness assembly, adjusters work
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale bagpå Polyurethane
Certificeringer/compliance CE Mark, EN 388 : 2121
Manchet materiale Polyurethane
Belægningsmateriale Polyurethane
Produkttype Lightweight Gloves
Størrelse 11
Stil 11-619
Handske manchet stil Knit
Foring Nylon
Palm Type Coated-palm
Mængde 144 Pairs
Serie 11-619
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.