Få mere at vide
Hydroxy Vardenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyvardenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O5S/c1-4-6-20-24-16(3)21-23(31)25-22(26-29(20)21)18-15-17(7-8-19(18)34-5-2)35(32,33)28-11-9-27(10-12-28)13-14-30/h7-8,15,30H,4-6,9-14H2,1-3H3,(H,25,26,31) |
| Formel vægt | 504.2155 |
| Procent renhed | >95% |