CAS RN 224785-98-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Hydroxy Vardenafil, TRC
CAS: 224785-98-2 Molekylær formel: C23 H32 N6 O5 S Molekylvægt (g/mol): 504.6 Synonym: Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-,1-Piperazineethanol, 4-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI) IUPAC navn: 2-[2-ethoxy-5-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]sulfonylphenyl]-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one SMIL: CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4