Få mere at vide
Hydrogentetrachloraurat(III)hydrat, Premion™ , 99,995 % (metalbasis), Au 49 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hydrogentetrachloraurat(III)-hydrat bruges til mikroanalyse af rubidium, cæsium og bestemmelse af alkaloider. Anvendes normalt som varsel til fremstilling af guld (Au) nanopartikler. Det bruges i kontrolstænger i atomreaktorer og til fremstilling af lette elektriske lysfilamenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate |
Fysisk form | Krystallinsk |
Mængde | 5 g |
Analyseprocentområde | 99.999% (metals basis), Au 49% min |
Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in ether. |
Formel vægt | 339.79 (anhydrous) |
Følsomhed | Hygroscopic; Light sensitive |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
W16F013 | Analysecertifikat | 15/01/2025 | 042803.03,042803.06 |
S11F009 | Analysecertifikat | 14/01/2025 | 042803.03,042803.06 |
Q22K014 | Analysecertifikat | 11/06/2024 | 042803.03,042803.06 |
Q02K017 | Analysecertifikat | 09/04/2024 | 042803.03,042803.06 |
Q02K016 | Analysecertifikat | 09/04/2024 | 042803.03,042803.06 |