Få mere at vide
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, 99.9% (metals basis), Au 49% min
Artikelnummer. 11361689
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361689 5 g 5g
11381689 1 g 1g
11371689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012325.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used for microanalysis of rubidium, cesium and determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in control rods in nuclear reactors and in the manufacture of light electric light filaments. | CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Hydrogentetrachloraurat(III)-hydrat bruges til mikroanalyse af rubidium, cæsium og bestemmelse af alkaloider. Anvendes normalt som varsel til fremstilling af guld (Au) nanopartikler. Det bruges i kontrolstænger i atomreaktorer og til fremstilling af lette elektriske lysfilamenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27988-77-8
MDL nummer MFCD00149903
IUPAC navn hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMIL [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Farve Gul til Orange
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel AuCl4H
Mængde 5 g
FN nummer UN3260
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Synonym Tetrachloroauric(III) acid; Chloroauric acid
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ether.
InChI nøgle RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Molekylvægt (g/mol) 339.77
Formel vægt 339.79 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 49% min.
Fysisk form Krystallinsk