Få mere at vide
Hydrogentetrachloraurat(III) hydrat, Premion™ 99,995% (metalbasis), Au 49% min
Artikelnummer. 11345627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345627 1 g 1g
11335627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042803.03
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339,77 g/mol
Hydrogentetrachloraurat(III)-hydrat bruges til mikroanalyse af rubidium, cæsium og bestemmelse af alkaloider. Anvendes normalt som varsel til fremstilling af guld (Au) nanopartikler. Det bruges i kontrolstænger i atomreaktorer og til fremstilling af lette elektriske lysfilamenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27988-77-8
Molekylær formel AuCl4H
Molekylvægt (g/mol) 339.77
MDL nummer MFCD00149903
InChI nøgle RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMIL [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99,999 % (metalbasis), Au 49 % min
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 339,79 (anhydr)
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom