Få mere at vide
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls available in a variety of sizes, and styles to fit every need
301.40 DKK - 310.89 DKK
Tekniske data
Ankel stil Elastic
Certificeringer/compliance Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Lukketype Zipper
Farve White
Manchet stil Elastic
Se flere specifikationer
Produkter 6
Produktkode Brand Hals stil Størrelse Tykkelse Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Hals stil Størrelse Tykkelse Pris Antal & tilgængelighed  
16534041
Dokumentvisning
Medicom™
40.101/02
Collared Medium 40 g/m2
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
344.00 DKK
301.40 DKK / Pakke med 25
Spare 42.60 DKK
12% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Læg i indkøbskurv
16544041
Dokumentvisning
Medicom™
40.101/03
Collared Large 40 g/m2
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
344.00 DKK
301.40 DKK / Pakke med 25
Spare 42.60 DKK
12% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Læg i indkøbskurv
16554041
Dokumentvisning
Medicom™
40.101/04
Collared X-Large 40 g/m2
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
344.00 DKK
301.40 DKK / Pakke med 25
Spare 42.60 DKK
12% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Læg i indkøbskurv
16574041
Dokumentvisning
Medicom™
40.101/06
Collared 3X-Large 40 g/m2
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
344.00 DKK
301.40 DKK / Pakke med 25
Spare 42.60 DKK
12% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Læg i indkøbskurv
16564011
Dokumentvisning
Medicom™
40.001/03
Hooded Large 40 g/m2
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
355.00 DKK
310.89 DKK / Pakke med 25
Spare 44.11 DKK
12% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Læg i indkøbskurv
16584011
Dokumentvisning
Medicom™
40.001/05
Hooded 2X-Large 40 g/m2
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
355.00 DKK
310.89 DKK / Pakke med 25
Spare 44.11 DKK
12% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Single use, white coveralls can be used for a wide variety of industrial needs
  • Individually packaged for hygiene, and controlled distribution purposes
  • Suitable to HACCP procedures
Tekniske data
Tekniske data
Elastic
Zipper
Elastic
Unisex
Stitched
Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
White
Yes
Polypropylene
Non-sterile
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater