Få mere at vide
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls available in a variety of sizes, and styles to fit every need
301.40 DKK - 310.89 DKK
Tekniske data
| Ankel stil | Elastic |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System |
| Lukketype | Zipper |
| Farve | White |
| Manchet stil | Elastic |
| Produktkode | Brand | Hals stil | Størrelse | Tykkelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Hals stil | Størrelse | Tykkelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|
16534041
|
Medicom™
40.101/02 |
Collared | Medium | 40 g/m2 |
344.00 DKK 301.40 DKK / Pakke med 25 Spare 42.60 DKK 12% Slukket |
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
16544041
|
Medicom™
40.101/03 |
Collared | Large | 40 g/m2 |
344.00 DKK 301.40 DKK / Pakke med 25 Spare 42.60 DKK 12% Slukket |
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
16554041
|
Medicom™
40.101/04 |
Collared | X-Large | 40 g/m2 |
344.00 DKK 301.40 DKK / Pakke med 25 Spare 42.60 DKK 12% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
16574041
|
Medicom™
40.101/06 |
Collared | 3X-Large | 40 g/m2 |
344.00 DKK 301.40 DKK / Pakke med 25 Spare 42.60 DKK 12% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
16564011
|
Medicom™
40.001/03 |
Hooded | Large | 40 g/m2 |
355.00 DKK 310.89 DKK / Pakke med 25 Spare 44.11 DKK 12% Slukket |
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
16584011
|
Medicom™
40.001/05 |
Hooded | 2X-Large | 40 g/m2 |
355.00 DKK 310.89 DKK / Pakke med 25 Spare 44.11 DKK 12% Slukket |
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
Beskrivelse
- Single use, white coveralls can be used for a wide variety of industrial needs
- Individually packaged for hygiene, and controlled distribution purposes
- Suitable to HACCP procedures
Tekniske data
| Elastic | |
| Zipper | |
| Elastic | |
| Unisex | |
| Stitched |
| Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System | |
| White | |
| Yes | |
| Polypropylene | |
| Non-sterile |