Beskrivelse
- Engangsbrug, hvide overalls kan bruges til en bred vifte af industrielle behov
- Individuelt pakket til hygiejne og kontrolleret distribution
- Egnet til HACCP-procedurer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Halsbånd |
| Vis mere |