Få mere at vide
Medicom™ Hopen™ Enkle hvide overalls
Artikelnummer. 16544041 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Hals stil:
Halsbånd
Hætte
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Tykkelse:
40 g/m2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hals stil Størrelse Tykkelse Pakningsstørrelse
16544041 Halsbånd Større 40 g/m2 Pakke med 25
16534041 Halsbånd Medium 40 g/m2 -
16554041 Halsbånd X-Large 40 g/m2 -
16564041 Halsbånd 2X-stor 40 g/m2 -
16574041 Halsbånd 3X-Large 40 g/m2 -
16564011 Hætte Større 40 g/m2 -
16574011 Hætte X-Large 40 g/m2 -
16584011 Hætte 2X-stor 40 g/m2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16544041 Leverandør Medicom™ Leverandørnr. 40.101/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00 DKK
    331.54 DKK / Pakke med 25
    Spare 52.46 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Medicom™ Hopen™ Enkle hvide overalls fås i forskellige størrelser og stilarter, så de passer til ethvert behov
  • Engangsbrug, hvide overalls kan bruges til en bred vifte af industrielle behov
  • Individuelt pakket til hygiejne og kontrolleret distribution
  • Egnet til HACCP-procedurer
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Halsbånd
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke-steril
Certificeringer/compliance Fremstillet under et ISO 9001 Certified Quality System
Antal lommer Ingen
Tykkelse 40 g/m2
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer