Få mere at vide
Honokiol, 98+%, Thermo Scientific™
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
955.24 DKK - 4574.70 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 35354-74-6
Molekylær formel C18H18O2
Molekylvægt (g/mol) 266.34
MDL nummer MFCD00016674
InChI nøgle FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 72303
ChEBI CHEBI:5759
IUPAC navn 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
SMIL C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15445679
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MA
10mg
955.24 DKK
10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15455679
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MB
25mg
1731.37 DKK
25mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15465679
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MC
100mg
4574.70 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
35354-74-6
266.34
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
72303
2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
C18H18O2
MFCD00016674
honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
CHEBI:5759
C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Tekniske data
Honokiol
C18H18O2
UN3077
honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
266.34
CHEBI:5759
≥98%
35354-74-6
MFCD00016674
14,4742
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
72303
266.34
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater