Få mere at vide
Honokiol, 98+%
Beskrivelse
Inducerer apoptose i menneskelige pladeepitelvævskræftceller i lungerne
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Honokiol |
| Smeltepunkt | 86 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mg |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,4742 |
| Formel vægt | 266.34 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |