Få mere at vide
Honokiol, 98+%
Artikelnummer. 15445679
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445679 10 mg 10mg
15455679 25 mg 25mg
15465679 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15445679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63434.MA
 Begrænset vare
På lager
Inducerer apoptose i menneskelige pladeepitelkræftceller | CAS: 35354-74-6 | C18H18O2 | 266,34 g/mol
Inducerer apoptose i menneskelige pladeepitelvævskræftceller i lungerne
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35354-74-6
Molekylær formel C18H18O2
Molekylvægt (g/mol) 266.34
MDL nummer MFCD00016674
InChI nøgle FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 72303
ChEBI CHEBI:5759
IUPAC navn 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
SMIL C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Honokiol
Smeltepunkt 86 °C
Farve Hvid
Mængde 10 mg
FN nummer UN3077
Merck Index 14,4742
Formel vægt 266.34
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver