Få mere at vide
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Gul
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
1040.00 DKK - 1081.60 DKK
Tekniske data
Køn | Mænds |
---|---|
Materiale | Polyester |
Farve | Gul |
Lukketype | Lynlås |
Engangs | Genanvendelig |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17209251
|
Uvex™
9809609 |
Lille |
1081.60 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17219251
|
Uvex™
9809610 |
Medium |
1040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17229251
|
Uvex™
9809611 |
Større |
1040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17239251
|
Uvex™
9809612 |
X-Large |
1040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17249251
|
Uvex™
9809613 |
2X-stor |
1040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17259251
|
Uvex™
9809614 |
3X-Large |
1040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17269251
|
Uvex™
9809615 |
4X-stor |
1040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17279251
|
Uvex™
9809616 |
5X-stor |
1040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17289251
|
Uvex™
9809617 |
6X-stor |
1040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Soft shell-jakke med høj synlighed
- Farve: gul advarsel/marine
- Materiale: 94% polyester, 6% elastan
- Indvendig: 100% polyester Moderigtig softshell-jakke med gule piping i sømme, samt refleksstrimler på skroget
- Nyt snit med ergonomisk pasform., tofarvet high visibility softshell-jakke aftagelige ærmer og dermed som en vestbåret, advarselsgul fleecelaminering på indersiden, synlig plastiklynlås midt foran, 1 højre brystlomme med lynlås, 2 sidelommer med let skrå adgang og plastiklynlås, aftagelige ærmer
- Ærmer med løkke og velcro justerbar vidde, forlænget ryg
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 X2 (jakke) EN ISO 20471 X1 (vest)
- Størrelser: S (46/48) til XXL (62/64)
- Plejevejledning: 30° C vaskbar (skånsom cyklus) klorering umulig, tørretumbler umulig, strygning: I point, kemisk rensning umulig
Tekniske data
Mænds | |
Gul | |
Genanvendelig |
Polyester | |
Lynlås | |
Hi-vis jakke |