Få mere at vide
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Gul
Artikelnummer. 17209251 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17209251 Lille -
17219251 Medium -
17229251 Større -
17239251 X-Large -
17249251 2X-stor -
17259251 3X-Large -
17269251 4X-stor Hver
17279251 5X-stor -
17289251 6X-stor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17209251 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9809609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    1058.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.95 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
  • Soft shell-jakke med høj synlighed
  • Farve: gul advarsel/marine
  • Materiale: 94% polyester, 6% elastan
  • Indvendig: 100% polyester Moderigtig softshell-jakke med gule piping i sømme, samt refleksstrimler på skroget
  • Nyt snit med ergonomisk pasform., tofarvet high visibility softshell-jakke aftagelige ærmer og dermed som en vestbåret, advarselsgul fleecelaminering på indersiden, synlig plastiklynlås midt foran, 1 højre brystlomme med lynlås, 2 sidelommer med let skrå adgang og plastiklynlås, aftagelige ærmer
  • Ærmer med løkke og velcro justerbar vidde, forlænget ryg
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 X2 (jakke) EN ISO 20471 X1 (vest)
  • Størrelser: S (46/48) til XXL (62/64)
  • Plejevejledning: 30° C vaskbar (skånsom cyklus) klorering umulig, tørretumbler umulig, strygning: I point, kemisk rensning umulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Gul
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Hi-vis jakke