Få mere at vide
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Gul
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Soft shell-jakke med høj synlighed
- Farve: gul advarsel/marine
- Materiale: 94% polyester, 6% elastan
- Indvendig: 100% polyester Moderigtig softshell-jakke med gule piping i sømme, samt refleksstrimler på skroget
- Nyt snit med ergonomisk pasform., tofarvet high visibility softshell-jakke aftagelige ærmer og dermed som en vestbåret, advarselsgul fleecelaminering på indersiden, synlig plastiklynlås midt foran, 1 højre brystlomme med lynlås, 2 sidelommer med let skrå adgang og plastiklynlås, aftagelige ærmer
- Ærmer med løkke og velcro justerbar vidde, forlænget ryg
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 X2 (jakke) EN ISO 20471 X1 (vest)
- Størrelser: S (46/48) til XXL (62/64)
- Plejevejledning: 30° C vaskbar (skånsom cyklus) klorering umulig, tørretumbler umulig, strygning: I point, kemisk rensning umulig
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 4X-stor |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Gul |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Hi-vis jakke |