Få mere at vide
Uvex™ Højsynsjakke 8845-Gul
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
687.72 DKK
Tekniske data
Køn | Mænds |
---|---|
Materiale | Polyester |
Farve | Gul |
Lukketype | Lynlås |
Engangs | Genanvendelig |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17209871
|
Uvex™
9861417 |
6X-stor |
895.00 DKK 687.72 DKK / Hver Spare 207.28 DKK 23% Slukket |
Forventet forsendelse: 30-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17289861
|
Uvex™
9861415 |
4X-stor |
895.00 DKK 687.72 DKK / Hver Spare 207.28 DKK 23% Slukket |
Forventet forsendelse: 30-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17299861
|
Uvex™
9861416 |
5X-stor |
895.00 DKK 687.72 DKK / Hver Spare 207.28 DKK 23% Slukket |
Forventet forsendelse: 30-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Hi-vis advarsel
- Vejrbestandig parka
- Farve: hi-vis orange / marineblå
- Materiale: ansigtsstof: 100% polyester med polyurethanbelægning, for og vat: 100% polyester
- Denne funktionelt advarsels- og vejrbestandige parka med reflekser og termovat er ideel til den kølige og kolde årstid med regn og sne.
- Meget låsbar krave, hætten kan rulle ind
- Refleksstriber på krop og ærmer (ifølge EN 471)
- Skjult 2-vejs lynlås foran med hagebeskyttelse
- 2 sidelommer, 2 brystlommer, mobillomme, penalhuslomme og inderlomme
- Kontrastfarvede indsatser på skulder og sidevendt frontparti
- Kan justeres i bredden for kant og talje
- Vatteret, fast bearbejdet i foret med termoisolering med service-lynlås for at tilføje emblemer
- Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
- Størrelser: S(46/48) - XXL(62/64)
- Vedligeholdelsesinstruktion: 30 °C vaskbar (skånsom vask), ingen klor, tumbler umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig (maks. 25 vaskecyklusser)
Tekniske data
Mænds | |
Gul | |
Genanvendelig | |
300 g/m² |
Polyester | |
Lynlås | |
Hi-vis jakke |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Højsynsjakke 8845-Gul