Få mere at vide
Uvex™ Højsynsjakke 8845-Gul
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Beskrivelse
- Hi-vis advarsel
- Vejrbestandig parka
- Farve: hi-vis orange / marineblå
- Materiale: ansigtsstof: 100% polyester med polyurethanbelægning, for og vat: 100% polyester
- Denne funktionelt advarsels- og vejrbestandige parka med reflekser og termovat er ideel til den kølige og kolde årstid med regn og sne.
- Meget låsbar krave, hætten kan rulle ind
- Refleksstriber på krop og ærmer (ifølge EN 471)
- Skjult 2-vejs lynlås foran med hagebeskyttelse
- 2 sidelommer, 2 brystlommer, mobillomme, penalhuslomme og inderlomme
- Kontrastfarvede indsatser på skulder og sidevendt frontparti
- Kan justeres i bredden for kant og talje
- Vatteret, fast bearbejdet i foret med termoisolering med service-lynlås for at tilføje emblemer
- Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
- Størrelser: S(46/48) - XXL(62/64)
- Vedligeholdelsesinstruktion: 30 °C vaskbar (skånsom vask), ingen klor, tumbler umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig (maks. 25 vaskecyklusser)
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 4X-stor |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Gul |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Hi-vis jakke |
| Tykkelse | 300 g/m² |