Få mere at vide
Uvex™ Højsynsjakke 8845-Gul
Artikelnummer. 17209871 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17209871 6X-stor
17289861 4X-stor
17299861 5X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17209871 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9861417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00 DKK
    829.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.72 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
  • Hi-vis advarsel
  • Vejrbestandig parka
  • Farve: hi-vis orange / marineblå
  • Materiale: ansigtsstof: 100% polyester med polyurethanbelægning, for og vat: 100% polyester
  • Denne funktionelt advarsels- og vejrbestandige parka med reflekser og termovat er ideel til den kølige og kolde årstid med regn og sne.
  • Meget låsbar krave, hætten kan rulle ind
  • Refleksstriber på krop og ærmer (ifølge EN 471)
  • Skjult 2-vejs lynlås foran med hagebeskyttelse
  • 2 sidelommer, 2 brystlommer, mobillomme, penalhuslomme og inderlomme
  • Kontrastfarvede indsatser på skulder og sidevendt frontparti
  • Kan justeres i bredden for kant og talje
  • Vatteret, fast bearbejdet i foret med termoisolering med service-lynlås for at tilføje emblemer
  • Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Størrelser: S(46/48) - XXL(62/64)
  • Vedligeholdelsesinstruktion: 30 °C vaskbar (skånsom vask), ingen klor, tumbler umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig (maks. 25 vaskecyklusser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 6X-stor
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Gul
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Hi-vis jakke
Tykkelse 300 g/m²